3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC404591-1G PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA 363 EUR
APOSPC404591-1G APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13192868
CAS nummer: 1065087-83-3