2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405530-1G PC405530-250MG
APOSPC405530-1GEA 351 EUR
APOSPC405530-1G APOSPC405530-250MG
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Formule: C₆H₄F₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22370112
CAS nummer: 1329120-21-9