1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC405636-1G PC405636-250MG
APOSPC405636-1GEA 636 EUR
APOSPC405636-1G APOSPC405636-250MG
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrF₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664831
CAS nummer: 871507-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III