3-(Pentafluorothio)thiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 263 EUR
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Formule: C₆H₅F₅S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27664885
CAS nummer: 1820618-54-9