3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 424 EUR
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formule: C₇H₄ClF₅O₂S
MW: 282.615 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652415
CAS nummer: 1448317-67-6