1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405685-1G PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA 1680 EUR
APOSPC405685-1G APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₁F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27996102
CAS nummer: 1823878-55-2