1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405686-1G PC405686-250MG
APOSPC405686-1GEA 1680 EUR
APOSPC405686-1G APOSPC405686-250MG
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₁F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18826721
CAS nummer: 271767-84-1