3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405690-1G PC405690-250MG PC405690-5G
APOSPC405690-1GEA 222 EUR
APOSPC405690-1G APOSPC405690-250MG APOSPC405690-5G
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19228680
CAS nummer: 146038-53-1