1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405691-1G PC405691-250MG
APOSPC405691-1GEA 1920 EUR
APOSPC405691-1G APOSPC405691-250MG
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₁F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037338
CAS nummer: 146038-61-1