1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 3660 EUR
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₀FI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037339
CAS nummer: 1934526-34-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable