4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 3150 EUR
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037340
CAS nummer: 1936606-29-9