(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405694-1G PC405694-250MG
APOSPC405694-1GEA 2420 EUR
APOSPC405694-1G APOSPC405694-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Formule: C₁₂H₁₄FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037341
CAS nummer: 1934501-42-4