4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405695-1G PC405695-500MG
APOSPC405695-1GEA 4100 EUR
APOSPC405695-1G APOSPC405695-500MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037342
CAS nummer: 1980053-59-5