(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405696-1G PC405696-250MG
APOSPC405696-1GEA 2420 EUR
APOSPC405696-1G APOSPC405696-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Formule: C₁₂H₁₃FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037343
CAS nummer: 1934767-33-5