Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405697-1G PC405697-250MG
APOSPC405697-1GEA 4610 EUR
APOSPC405697-1G APOSPC405697-250MG
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037344
CAS nummer: 1935130-91-8