(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405698-250MG PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA 2560 EUR
APOSPC405698-250MG APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Formule: C₆H₉FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29037345
CAS nummer: 262852-01-7