1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 4170 EUR
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Formule: C₇H₉FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24709482
CAS nummer: 262852-00-6