2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405702-1G PC405702-250MG
APOSPC405702-1GEA 2810 EUR
APOSPC405702-1G APOSPC405702-250MG
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₀FNO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29060099
CAS nummer: 1934367-59-5