((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405708-1G PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA 4550 EUR
APOSPC405708-1G APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28955862
CAS nummer: 167496-73-3