(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405709-1G PC405709-250MG
APOSPC405709-1GEA 4550 EUR
APOSPC405709-1G APOSPC405709-250MG
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24502265
CAS nummer: 1350821-83-8