(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405710-1G PC405710-250MG
APOSPC405710-1GEA 4550 EUR
APOSPC405710-1G APOSPC405710-250MG
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20645019
CAS nummer: 145193-69-7