4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC407013-1G PC407013-250MG
APOSPC407013-1GEA 262 EUR
APOSPC407013-1G APOSPC407013-250MG
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684224
CAS nummer: 927800-55-3