4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC407015-1G PC407015-5G
APOSPC407015-1GEA 0 EUR
APOSPC407015-1G APOSPC407015-5G
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07700248
CAS nummer: 21168-42-3