8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC407025-1G PC407025-250MG PC407025-5G
APOSPC407025-1GEA 96.4 EUR
APOSPC407025-1G APOSPC407025-250MG APOSPC407025-5G
8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
8-Fluoro-3-iodoquinoline
Formule: C₉H₅FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07700291
CAS nummer: 866782-59-4