4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC407052-1G PC407052-250MG
APOSPC407052-1GEA 262 EUR
APOSPC407052-1G APOSPC407052-250MG
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861865
CAS nummer: 40516-42-5