8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC407066-1G PC407066-5G
APOSPC407066-1GEA 312 EUR
APOSPC407066-1G APOSPC407066-5G
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈FN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684142
CAS nummer: 1171070-31-7