2-Fluorobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC408041-25G PC408041-5G
APOSPC408041-25GEA 607 EUR
APOSPC408041-25G APOSPC408041-5G
2-Fluorobutane
2-Fluorobutane
Formule: C₄H₉F
Kookpunt: 25 °C
Smeltpunt: –121 °C
Dichtheid: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02258657
CAS nummer: 359-01-3
UN: 1993
ADR: 3,I