2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzoic acid
PC408065-250MG PC408065-1G PC408065-5G
APOSPC408065-250MGEA 106 EUR
APOSPC408065-250MG APOSPC408065-1G APOSPC408065-5G
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₁₃H₇F₃INO₂
Smeltpunt: 195…200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08690072
CAS nummer: 391211-97-5