2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 83.4 EUR
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Formule: C₈H₆F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203802
CAS nummer: 773874-16-1