2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 850 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Formule: C₅Cl₄F₆O₂
Kookpunt: 56 °C (25 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619610
CAS nummer: 64499-81-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III