Sodium nonafluoropentanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408085-1G PC408085-5G PC408085-250MG
APOSPC408085-1GEA 169 EUR
APOSPC408085-1G APOSPC408085-5G APOSPC408085-250MG
Sodium nonafluoropentanoate
Sodium nonafluoropentanoate
Formule: C₅F₉O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01325841
CAS nummer: 2706-89-0