Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC408088-1G PC408088-5G
APOSPC408088-1GEA 110 EUR
APOSPC408088-1G APOSPC408088-5G
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Formule: C₁₅HF₂₉O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412274
CAS nummer: 65150-95-0
UN: 3265
ADR: 8,III