Potassium difluoroacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408095-1G PC408095-5G
APOSPC408095-1GEA 148 EUR
APOSPC408095-1G APOSPC408095-5G
Potassium difluoroacetate 95%
Potassium difluoroacetate
Formule: C₂HF₂O₂·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620582
CAS nummer: 6291-26-5