4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4081-1G PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA 106 EUR
APOSPC4081-1G APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₉H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11101442
CAS nummer: 1065076-45-0