4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC408119-25G PC408119-5G
APOSPC408119-25GEA 921 EUR
APOSPC408119-25G APOSPC408119-5G
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride
Formule: C₄H₂ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092807
CAS nummer: 406-92-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II