3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408152-5G PC408152-1G PC408152-250MG
APOSPC408152-5GEA 935 EUR
APOSPC408152-5G APOSPC408152-1G APOSPC408152-250MG
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol
Formule: C₆H₇F₇O
MW: 228.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619637
CAS nummer: 355-22-6