4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408155-25G PC408155-5G
APOSPC408155-25GEA 910 EUR
APOSPC408155-25G APOSPC408155-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol
Formule: C₅H₅F₅O
MW: 176.085 g/mol
Kookpunt: 134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842572
CAS nummer: 148757-93-1
UN: 1987
ADR: 3 III