Octafluorobut-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408169-25G PC408169-5G
APOSPC408169-25GEA 1150 EUR
APOSPC408169-25G APOSPC408169-5G
Octafluorobut-1-ene
Octafluorobut-1-ene
Formule: C₄F₈
Kookpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619652
CAS nummer: 357-26-6
UN: 3163
ADR: 2.2,