2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408232-10G PC408232-5G
APOSPC408232-10GEA 1020 EUR
APOSPC408232-10G APOSPC408232-5G
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185377
CAS nummer: 1214322-99-2