2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 55.5 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09266205
CAS nummer: 403646-46-8