5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 43.8 EUR
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203214
CAS nummer: 403646-47-9