2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 116 EUR
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800745
CAS nummer: 863645-29-8