5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408278-10G PC408278-1G PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA 622 EUR
APOSPC408278-10G APOSPC408278-1G APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847469
CAS nummer: 307989-55-5