5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408426-1G PC408426-25G PC408426-5G
APOSPC408426-1GEA 0 EUR
APOSPC408426-1G APOSPC408426-25G APOSPC408426-5G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Formule: C₆H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976463
CAS nummer: 499796-71-3