4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408451-1G PC408451-250MG
APOSPC408451-1GEA 531 EUR
APOSPC408451-1G APOSPC408451-250MG
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₄BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419817
CAS nummer: 497833-03-1