1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408452-1G PC408452-250MG PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA 716 EUR
APOSPC408452-1G APOSPC408452-250MG APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₈F₃N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28893666
CAS nummer: 2138274-07-2