4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408512-250MG PC408512-1G PC408512-5G
APOSPC408512-250MGEA 134 EUR
APOSPC408512-250MG APOSPC408512-1G APOSPC408512-5G
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18711662
CAS nummer: 760958-13-2