5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408553-1G PC408553-250MG
APOSPC408553-1GEA 330 EUR
APOSPC408553-1G APOSPC408553-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₆FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23099431
CAS nummer: 1416372-67-2