4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408556-1G PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA 158 EUR
APOSPC408556-1G APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656645
CAS nummer: 18260-64-5