6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 81.8 EUR
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₅ClFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846146
CAS nummer: 943006-45-9